3-Methylcyclopentan-1,2-dion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10255.09
A10255.18
A10255.22
A10255.09EA
25.8
EUR
A10255.09
A10255.18
A10255.22
3-Methylcyclopentan-1,2-dion ≥98%
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
Purity: 98+%
CAS No.: 765-70-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 2076520
Formel:
C₆H₈O₂ Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001417 CAS-Nummer: 765-70-8 EINECS: 212-154-8 |