cis-3-Hexen-1-ol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10313.09 A10313.18 A10313.30
A10313.09EA 44.8 EUR
A10313.09 A10313.18 A10313.30
cis-3-Hexen-1-ol ≥98%
cis-3-Hexen-1-ol

Purity: 98% CAS No.: 928-96-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Pleasant Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1719712 Merck Reference: 14,4700 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00063217

Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 156…157 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,848
Flammpunkt: 44 °C (111 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063217
CAS-Nummer: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4700

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR