Bariumacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäure Bariumsalz, Bariumdi(acetat)
A10316.30
A10316.30EA 29.3 EUR
A10316.30
Bariumacetat ≥99%
Bariumacetat
Purity: 99% CAS No.: 543-80-6 Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2 Formula Weight: 255.43 Odour: Odourless Merck Reference: 14,965 MDL No.: MFCD00012447
Formel: (H₃CCOO)₂Ba
Molecular Weight: 255.42 g/mol
Schmelzpunkt: ∼450 °C
Dichte: 2.47
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012447
CAS-Nummer: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00968