4,4'-Isopropylidendiphenol 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bisphenol A, BPA, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan
A10324.0B A10324.0I A10324.30
A10324.0BEA 48.6 EUR
A10324.0B A10324.0I A10324.30
4,4'-Isopropylidendiphenol 97
4,4'-Isopropylidendiphenol
Purity: 97+% CAS No.: 80-05-7 Molecular Formula: C15H16O2 Formula Weight: 228.29 Flash Point: 227°(440°F) Melting Point: 153-158° Boiling Point: 200°/4mm Beilstein Reference: 1107700 Merck Reference: 14,1297 MDL No.: MFCD00002366
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Molecular Weight: 228.29 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 153…158 °C
Dichte: 1.205 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 227 °C (440 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002366
CAS-Nummer: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296