n-Pentadecan ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
A10336.14EA 30.1 EUR
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
n-Pentadecan ≥99%
n-Pentadecan

Purity: 99% CAS No.: 629-62-9 Molecular Formula: CH3(CH2)13CH3 Formula Weight: 212.42 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1698194 MDL No.: MFCD00008990

Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Siedepunkt: 269…270 °C
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 0,769
Flammpunkt: 132 °C (269 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR