3-Butylidenphthalid Gemisch aus EZ-Isomeren 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10353.09
A10353.18
A10353.09EA
37.3
EUR
A10353.09
A10353.18
3-Butylidenphthalid Gemisch aus EZ-Isomeren 95%
3-Butylidenphthalid
Purity: 95%
CAS No.: 551-08-6
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.5770
Boiling Point: 108-109°/0.1mm
Beilstein Reference: 5145
MDL No.: MFCD00047319
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Siedepunkt: 108…109 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,103 Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047319 CAS-Nummer: 551-08-6 EINECS: 208-991-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...