Ethyl-4-bromcrotonat tech. 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10371.09
A10371.18
A10371.30
A10371.09EA
46.9
EUR
A10371.09
A10371.18
A10371.30
Ethyl-4-bromcrotonat tech. 80%, technische Qualität
Ethyl-4-bromcrotonat
Purity: 80%
CAS No.: 37746-78-4
Molecular Formula: BrCH2CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 193.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 1721388
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000247
Formel:
C₆H₉BrO₂ Siedepunkt: 94…95 °C (12 mmHg) Dichte: 1,402 Flammpunkt: 97 °C (206 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000247 CAS-Nummer: 37746-78-4 UN: 1760 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...