Eisen, Pulver

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 182 EUR
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Eisen, Pulver
Iron
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR