4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10439.18
A10439.30
A10439.36
A10439.18EA
48.1
EUR
A10439.18
A10439.30
A10439.36
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 498-02-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 112-116°
Boiling Point: 295-300°
Merck Reference: 14,741
MDL No.: MFCD00008747
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 295…300 °C Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008747 CAS-Nummer: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Merck Index: 14,741 |