2,6-Lutidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine
A10478.0F A10478.AC A10478.AE A10478.AP
A10478.0FEA 340 EUR
A10478.0F A10478.AC A10478.AE A10478.AP
2,6-Lutidin ≥98%
2,6-Lutidin
Purity: 98+% CAS No.: 108-48-5 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4970 Odour: Unpleasant Melting Point: -7° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 105690 Merck Reference: 14,5616 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006345
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 143…145 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,923
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5616