Chloranilsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10493.14
A10493.14EA 39.2 EUR
A10493.14
Chloranilsäure ≥98%
Chloranilsäure
Purity: 98+% CAS No.: 87-88-7 Molecular Formula: C6H2Cl2O4 Formula Weight: 208.99 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1875040 Merck Reference: 14,2079 MDL No.: MFCD00001596
Formel: C₆H₂Cl₂O₄
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001596
CAS-Nummer: 87-88-7
EINECS: 201-780-7
Merck Index: 14,2079