4-(Trifluormethyl)benzylalkohol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10508.06 A10508.14 A10508.22
A10508.06EA 22.9 EUR
A10508.06 A10508.14 A10508.22
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol ≥98%
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol

Purity: 98% CAS No.: 349-95-1 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 78-80°/4mm Beilstein Reference: 1450174 MDL No.: MFCD00004661

Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 78…80 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,288
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004661
CAS-Nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR