1,4-Dibrombenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-37-6
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₄Br₂ Siedepunkt: 219…220 °C Schmelzpunkt: 86…90 °C Dichte: 1,841 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000089 CAS-Nummer: 106-37-6 EINECS: 203-390-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3019 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...