1,4-Dibrombenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Bromphenylbromid
A10517.18
A10517.0E
A10517.22
A10517.30
A10517.18EA
22.8
EUR
A10517.18
A10517.0E
A10517.22
A10517.30
1,4-Dibrombenzol ≥98%
1,4-Dibrombenzol
Purity: 98%
CAS No.: 106-37-6
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₄Br₂ Molecular Weight: 235.91 g/mol Siedepunkt: 219…220 °C Schmelzpunkt: 86…90 °C Dichte: 1.841 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000089 CAS-Nummer: 106-37-6 EINECS: 203-390-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,03042 |