Valerophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Phenyl-1-pentanon
A10525.14
A10525.22
A10525.36
A10525.14EA
43.5
EUR
A10525.14
A10525.22
A10525.36
Valerophenon ≥99%
Valerophenon
Purity: 99%
CAS No.: 1009-14-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5143
Melting Point: -9°
Boiling Point: 244-245°
Beilstein Reference: 1907717
MDL No.: MFCD00009480
Formel:
C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃ Molecular Weight: 162.23 g/mol Siedepunkt: 244…245 °C Schmelzpunkt: –9 °C Dichte: 0.978 Flammpunkt: 102 °C (215 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009480 CAS-Nummer: 1009-14-9 EINECS: 213-767-3 |