Molybdänsäure (≥85% MoO₃)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 678 EUR
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Molybdänsäure (≥85% MoO₃)
Molybdic acid

CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287

Formel: H₂MoO₄
Siedepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 3,1
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036287
CAS-Nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR