Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
A10549.06
A10549.14
A10549.06EA
47.1
EUR
A10549.06
A10549.14
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 35387-93-0
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2692711
Formel:
C₉H₉IO₃ Molecular Weight: 292.07 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052925 CAS-Nummer: 35387-93-0 |