N,N-Diethylanilin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-66-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5420
Melting Point: -38°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 742483
Merck Reference: 14,3114
UN No.: 2432
MDL No.: MFCD00009042
Formel:
C₁₀H₁₅N Siedepunkt: 215…216 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,936 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009042 CAS-Nummer: 91-66-7 EINECS: 202-088-8 UN: 2432 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3114 |