α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäurechlorid, 2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
A10564.A1
A10564.A1EA 0 EUR
A10564.A1
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid ≥98%
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 312-94-7 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4790 Odour: Pungent Melting Point: -22° Boiling Point: 89-90°/16mm Beilstein Reference: 881040 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000667
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 89…90 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,414
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000667
CAS-Nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II