Dimethyl-2-aminoterephthalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
A10567.0B
A10567.18
A10567.30
A10567.0BEA
614
EUR
A10567.0B
A10567.18
A10567.30
Dimethyl-2-aminoterephthalat 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalat
Purity: 99%
CAS No.: 5372-81-6
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 2808505
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008427 CAS-Nummer: 5372-81-6 EINECS: 226-364-2 |