Isoniazid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid

A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
A10583.0BEA 218 EUR
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
Isoniazid ≥98%
Isoniazid

Purity: 98+% CAS No.: 54-85-3 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 119374 Merck Reference: 14,5186 MDL No.: MFCD00006426

Formel: C₆H₇N₃O
Schmelzpunkt: 169…174 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006426
CAS-Nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 14,5186

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR