Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10588.AE A10588.AC A10588.AP
A10588.AEEA 114 EUR
A10588.AE A10588.AC A10588.AP
Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Tetrabutylammoniumfluorid
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: C16H36FN Formula Weight: 261.47 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3570522 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011747
Formel: C₁₆H₃₆FN
Dichte: 0,903
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3,II