5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10618.06
A10618.14
A10618.18
A10618.06EA
31
EUR
A10618.06
A10618.14
A10618.18
5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
5-Nitro-2-furaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 698-63-5
Molecular Formula: C5H3NO4
Formula Weight: 141.09
Flash Point:
Formel:
C₅H₃NO₄ Siedepunkt: 228 °C Schmelzpunkt: 34…38 °C Dichte: 1,349 Flammpunkt: 33 °C (91 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003230 CAS-Nummer: 698-63-5 EINECS: 211-816-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...