5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10618.06 A10618.14 A10618.18
A10618.06EA 31 EUR
A10618.06 A10618.14 A10618.18
5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
5-Nitro-2-furaldehyd

Purity: 99% CAS No.: 698-63-5 Molecular Formula: C5H3NO4 Formula Weight: 141.09 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5900 Melting Point: 34-38° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 120539 MDL No.: MFCD00003230

Formel: C₅H₃NO₄
Siedepunkt: 228 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Dichte: 1,349
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003230
CAS-Nummer: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR