3-Nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Nitroanilin
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
A10629.0EEA
293
EUR
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
3-Nitroanilin ≥98%
3-Nitroanilin
Purity: 98%
CAS No.: 99-09-2
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: 112-114°
Boiling Point: 306°
Merck Reference: 14,6582
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007782
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Siedepunkt: 306 °C Schmelzpunkt: 112…114 °C Dichte: 0,901 Flammpunkt: 196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007782 CAS-Nummer: 99-09-2 EINECS: 202-729-1 UN: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6582 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...