1-Brom-2-fluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10635.14 A10635.22 A10635.36
A10635.14EA 41.9 EUR
A10635.14 A10635.22 A10635.36
1-Brom-2-fluorbenzol ≥99%
1-Brom-2-fluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1072-85-1 Molecular Formula: C6H4BrF Formula Weight: 175.01 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Aromatic Melting Point: -8° Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 1071819 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000282
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 155…157 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,601
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000282
CAS-Nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III