3-Fluor-o-xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10637.06 A10637.14 A10637.22
A10637.06EA 30.5 EUR
A10637.06 A10637.14 A10637.22
3-Fluor-o-xylol ≥99%
3-Fluor-o-xylol
Purity: 99% CAS No.: 443-82-3 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4860 Odour: Aromatic Boiling Point: 147-148° Beilstein Reference: 2040955 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000323
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 147…148 °C
Dichte: 0,992
Flammpunkt: 36 °C (96 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000323
CAS-Nummer: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III