Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10640.18 A10640.30
A10640.18EA 58.3 EUR
A10640.18 A10640.30
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Purity: 98% CAS No.: 107-29-9 Molecular Formula: CH3CH=NOH Formula Weight: 59.07 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Characteristic Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1209252 Merck Reference: 14,42 UN No.: 2332 MDL No.: MFCD00002124
Formel: C₂H₅NO
Siedepunkt: 115…117 °C
Dichte: 0,969
Flammpunkt: 36 °C (96 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002124
CAS-Nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Merck Index: 14,42