4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10671.14 A10671.06
A10671.14EA 147 EUR
A10671.14 A10671.06
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 96%
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Purity: 96% CAS No.: 659-28-9 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 93°/27mm Beilstein Reference: 1949135 MDL No.: MFCD00041530
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 93 °C (27 mmHg)
Dichte: 1,331
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041530
CAS-Nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4