DL-Weinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid

A10683.0B A10683.30 A10683.36
A10683.0BEA 159 EUR
A10683.0B A10683.30 A10683.36
DL-Weinsäure 99%
DL-Tartaric acid

Purity: 99% CAS No.: 133-37-9 Molecular Formula: C4H6O6 Formula Weight: 150.09 Melting Point: 210-212° dec. Beilstein Reference: 1725148 MDL No.: MFCD00071626

Formel: C₄H₆O₆
Molecular Weight: 150.09 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151254
CAS-Nummer: 133-37-9
EINECS: 205-105-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR