ω-Brom-3-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10716.06
A10716.14
A10716.06EA
52.3
EUR
A10716.06
A10716.14
ω-Brom-3-methoxyacetophenon ≥98%
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 5000-65-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 510128
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000199
Formel:
C₉H₉BrO₂ Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000199 CAS-Nummer: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN: 3261 ADR: 8,II |