m-Kresol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10733.30
A10733.30EA
31.7
EUR
A10733.30
m-Kresol ≥99%
m-Kresol
Purity: 99%
CAS No.: 108-39-4
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Phenol-like
pH: 5
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 202-204°
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform
Beilstein Reference: 506719
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 2076
MDL No.: MFCD00002302
Formel:
CH₃C₆H₄OH Siedepunkt: 202…204 °C Schmelzpunkt: 11…12 °C Dichte: 1,034 Flammpunkt: 86 °C (186 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002302 CAS-Nummer: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |