2-Allylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10755.22
A10755.36
A10755.22EA
37.2
EUR
A10755.22
A10755.36
2-Allylphenol ≥98%
2-Allylphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1745-81-9
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Phenol-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 742121
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002250
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 220…222 °C Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1.024 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002250 CAS-Nummer: 1745-81-9 EINECS: 217-119-0 UN: 2922 ADR: 8 III |