Mangan(IV)oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
A10765.36EA 77.1 EUR
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
Mangan(IV)oxid ≥98%
Mangan(IV)oxid
Purity: 98% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Formel: MnO₂
Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,026
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,5730