3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Furo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
A10771.14
A10771.03
A10771.06
A10771.14EA
428
EUR
A10771.14
A10771.03
A10771.06
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4664-08-8
Molecular Formula: C7H3NO3
Formula Weight: 149.11
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD00010680
Formel:
C₇H₃NO₃ Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010680 CAS-Nummer: 4664-08-8 |