4-Fluor-3-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10800.06
A10800.14
A10800.22
A10800.06EA
36.1
EUR
A10800.06
A10800.14
A10800.22
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 453-71-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 121-126°
Boiling Point: 92°/15mm
MDL No.: MFCD00007058
Formel:
C₇H₄FNO₄ Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 121…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007058 CAS-Nummer: 453-71-4 EINECS: 207-221-3 |