Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei 99.9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10816.14
A10816.03
A10816.06
A10816.14EA
2060
EUR
A10816.14
A10816.03
A10816.06
Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei 99.9% (Metall-Basis)
Ruthenium(IV)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Formel:
O₂Ru Schmelzpunkt: 1200 °C (Subl.) Dichte: 6,97 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011210 CAS-Nummer: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |