4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 66.3 EUR
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
4-Chlor-o-phenylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Formel: C₆H₇ClN₂
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011691
CAS-Nummer: 95-83-0
EINECS: 202-456-8