4'-Hydroxychalkon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Hydroxybenzylidenacetophenon
A10838.06
A10838.14
A10838.06EA
40.5
EUR
A10838.06
A10838.14
4'-Hydroxychalkon ≥97%
4'-Hydroxychalkon
Purity: 97%
CAS No.: 2657-25-2
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 175-177°
Beilstein Reference: 2049150
Formel:
C₁₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 224.26 g/mol Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016484 CAS-Nummer: 2657-25-2 |