2,6-Dichlorbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzoesäureamid
A10865.06 A10865.14 A10865.22
A10865.06EA 24 EUR
A10865.06 A10865.14 A10865.22
2,6-Dichlorbenzamid ≥98%
2,6-Dichlorbenzamid
Purity: 98% CAS No.: 2008-58-4 Molecular Formula: C7H5Cl2NO Formula Weight: 190.03 Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 1869103
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…200 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007975
CAS-Nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4