1,8-Diiodoctan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
Stabilized with copper
Purity: 97+%
CAS No.: 24772-63-2
Molecular Formula: I(CH2)8I
Formula Weight: 366.03
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₆I₂ Siedepunkt: 167…169 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 16…21 °C Dichte: 1,840 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001106 CAS-Nummer: 24772-63-2 EINECS: 246-456-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...