TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Lieferant: PanReac AppliChem
A1087.0500
A1087.1000
A1087.5000
A1087.0500EA
111
EUR
A1087.0500
A1087.1000
A1087.5000
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012590 CAS-Nummer: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |