2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A10898.AP A10898.0D A10898.0F
A10898.APEA 45.6 EUR
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) ≥97%
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)

Purity: 97% CAS No.: 94-96-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 241-249° MDL No.: MFCD00004578

Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 241…249 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004578
CAS-Nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR