4-Brombenzonitril ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A10914.18 A10914.09 A10914.30 AB110356.0010
A10914.18EA 152 EUR
A10914.18 A10914.09 A10914.30 ABCRAB110356.0010
4-Brombenzonitril ≥98%
4-Brombenzonitril

Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811

Formel: C₇H₄BrN
Siedepunkt: 235…237 °C
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Dichte: 1,562
Flammpunkt: 130 °C (266 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR