3-Brombenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(3-Bromophenyl)methanol
A10929.06
A10929.06EA
44.7
EUR
A10929.06
3-Brombenzylalkohol ≥99%
3-Brombenzylalkohol
Purity: 99%
CAS No.: 15852-73-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point:
Formel:
C₇H₇BrO Molecular Weight: 187,04 g/mol Siedepunkt: 165 °C (16 mmHg) Dichte: 1,560 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004629 CAS-Nummer: 15852-73-0 EINECS: 239-975-4 |