1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
A10954.06
A10954.06EA 162 EUR
A10954.06
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan 96% stabilisiert
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan
Stabilized with copper
Purity: 96% CAS No.: 354-65-4 Molecular Formula: IF2CCF2I Formula Weight: 353.82 Flash Point: None Refractive Index: 1.4950 Melting Point: -21° Boiling Point: 112-113° Beilstein Reference: 1740350 MDL No.: MFCD00039401
Formel: C₂F₄I₂
Molecular Weight: 353,82 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 2,629
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039401
CAS-Nummer: 354-65-4
EINECS: 206-567-2