1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (Trockengewicht)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion

A10958.0E A10958.22 A10958.36
A10958.0EEA 288 EUR
A10958.0E A10958.22 A10958.36
1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (Trockengewicht)
1,4-Naphthochinon

Purity: 97+% CAS No.: 130-15-4 Molecular Formula: C10H6O2 Formula Weight: 158.15 Flash Point: 142°(288°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 878524 Merck Reference: 14,6395 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001676

Formel: C₁₀H₆O₂
Molecular Weight: 158.16 g/mol
Siedepunkt: 298
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Dichte: 1.420
Flammpunkt: 142 °C (288 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,6395

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR