Cäsiumchlorid

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: Cesium Chloride

A1098.1000
A1098.1000EA 1070 EUR
A1098.1000
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR