Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Protocatechusäureethylester, 3,4-Dihydroxybenzoesäureethylester
A11001.09
A11001.18
A11001.30
AB111834.0050
A11001.09EA
52.2
EUR
A11001.09
A11001.18
A11001.30
ABCRAB111834.0050
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat ≥98%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 3943-89-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2097435
Formel:
C₉H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 132…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002199 CAS-Nummer: 3943-89-3 EINECS: 223-529-0 |