2-Fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 66.3 EUR
A11015.22 A11015.36
2-Fluorbenzoesäure ≥98%
2-Fluorbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Formel: C₇H₅FO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Dichte: 1,46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002405
CAS-Nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1